Learn More
Pentisomida, TRC
Código de producto. 30409570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30409570 25 mg 25 miligramos
30421939 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30409570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27560025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78833-03-1
Fórmula molecular C19 H33 N3 O
Peso molecular (g/mol) 319.48
Nombre IUPAC 2-[2-[di(di(propano-2-il)amino]etilo]-4-metil-2-piridina-2-ilpentanamida
SMILES CC(C)CC(CCN(C(C)C)C(C)C)(C(=O)N)c1ccccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentisomide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H33N3O/c1-14(2)13-19(18(20)23,17-9-7-8-11-21-17)10-12-22(15(3)4)16(5)6/h7-9,11,14-16H,10,12-13H2,1-6H3,(H2,20,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.2624