Learn More
Pentifilina, Mikromol™
Código de producto. 17923856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17923856 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17923856 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1882.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pentifilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentifylline
CAS 1028-33-7
Nombres de analitos o componentes Pentifylline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H20 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1H-Purine-2,6-dione, 1-hexyl-3,7-dihydro-3,7-dimethyl-, Theobromine, 1-hexyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Hexyl-3,7-dimethylxanthine, 1-Hexyltheobromine, 1-n-Hexyl-3,7-dimethyl-xanthine, 3,7-Dimethyl-1-hexyl-1H,3H-purin-2,6-dione, Cosadon, Cosaldon, Hexyltheobromine, Pentifylline, SK 7, SK 7 (pharmaceutical)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N4O2/c1-4-5-6-7-8-17-12(18)10-11(14-9-15(10)2)16(3)13(17)19/h9H,4-8H2,1-3H3
SMILES CCCCCCN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
Nombre IUPAC 1-hexil-3,7-dimetilpurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 264.32
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264,1586 g/mol