Learn More
Pentiapine, MedChemExpress
Código de producto. 16485537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485537 5 mg 5 miligramos
16452798 10 mg 10 miligramos
16420519 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100143
MedChemExpress Pentiapine (CGS 10746) is a dopamine release inhibitor without binding to synaptic dopamine receptor sites.
Pentiapine (CGS 10746) is a dopamine release inhibitor without binding to synaptic dopamine receptor sites.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentiapine
CAS 81382-51-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17N5S
Cantidad 5 mg
Sinónimo CGS 10746
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (334.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3SC4=NC=CN42)CC1
Peso molecular (g/mol) 299.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.39
Porcentaje de pureza 99.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation