Learn More
Pentiopirad, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penthiopyrad |
| CAS | 183675-82-3 |
| Fórmula molecular | C16 H20 F3 N3 O S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole-4-carboxamide','N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-, DPX-LEM 17, Gaia, MTF 753, N-[2-(1,3-Dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, Penthiopyrad, Vertisan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20F3N3OS/c1-9(2)7-10(3)13-12(5-6-24-13)20-15(23)11-8-22(4)21-14(11)16(17,18)19/h5-6,8-10H,7H2,1-4H3,(H,20,23) |
| SMILES | CC(C)CC(C)c1sccc1NC(=O)c2cn(C)nc2C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-metil-N-[2-(4-metilpentan-2-il)tiofen-3-il]-3-(trifluorometil)pirazol-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 359.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.1279 |