Learn More
Penthiopyrad, MedChemExpress
Descripción
Penthiopyrad(MTF-753) is a carboxamide fungicide used to control a broad spectrum of diseases on large variety of corps
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penthiopyrad |
| Forma física | Solid |
| CAS | 183675-82-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H20F3N3OS |
| Sinónimo | MTF-753 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 26 mg/mL (72.34 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CN(C)N=C1C(F)(F)F)NC2=C(C(C)CC(C)C)SC=C2 |
| Mostrar más |