Learn More
Bromuro de pentienato, LoGiCal
Código de producto. 30464155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30464155 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30464155 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1598.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penthienate Bromide
CAS 60-44-6
Nombres de analitos o componentes Penthienate Bromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H30 N O3 S . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanaminium, 2-[[2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-(2-thienyl)acetyl]oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (1:1)Ammonium, diethyl(2-hydroxyethyl)methyl-, bromide, α-cyclopentyl-2-thiopheneglycolate (8CI), Diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide, α-cyclopentyl-2-thiopheneglycolate (6CI,7CI), Ethanaminium, 2-[(cyclopentylhydroxy-2-thienylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (9CI), 2-Thiopheneglycolic acid, α-cyclopentyl-, ester with diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide (8CI), 2-Diethylaminoethyl 2-cyclopentyl-2-(2-thienyl)hydroxyacetate methobromide, 2-Diethylaminoethyl α-cyclopentyl-2-thiopheneglycolate methobromide, Monodral, Monodral bromide, NSC 61814, Penthienate bromide, Win 4369
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30NO3S.BrH/c1-4-19(3,5-2)12-13-22-17(20)18(21,15-9-6-7-10-15)16-11-8-14-23-16;/h8,11,14-15,21H,4-7,9-10,12-13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Br-].CC[N+](C)(CC)CCOC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2cccs2
Nombre IUPAC Bromuro de 2-(2-ciclopentil-2-hidroxi-2-tiofen-2-ilacetil)oxietil-dietil-metilazanio
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 420.4
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.113 g/mol