Learn More
Pentetrazol, Mikromol™
Product Code. 30050897
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Unit Size:
500 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30050897 500 mg 500 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30050897 Supplier Mikromol Supplier No. MM0692.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pentetrazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Pentetrazol
CAS 54-95-5
Nombres de analitos o componentes Pentetrazol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H10 N4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pentetrazol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
SMILES C1CCc2nnnn2CC1
Nombre IUPAC 6,7,8,9-tetrahidro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepina
Peso molecular (g/mol) 138.17
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,0905 g/mol