Learn More
Pentetrazol, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentetrazol |
| CAS | 54-95-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Pentetrazol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H10 N4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pentetrazol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | C1CCc2nnnn2CC1 |
| Mostrar más |