Learn More
Ácido pentatiodifosforado(V) P,P′-Bis(piridinio betaína) (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentathiodiphosphorus(V) Acid P,P'-Bis(pyridinium betaine) (Technical Grade) |
| CAS | 16610-51-8 |
| Fórmula molecular | C10H10N2P2S5 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,1'-[Thiobis(mercaptophosphinothioylidene)]bispyridinium Bis(inner) Salt, 1-(Dimercaptophosphinothioyl)pyridinium Hydroxide Inner Salt','Anhydrosulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2P2S5/c15-13(16,11-7-3-1-4-8-11)19-14(17,18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | [S-]P(=S)(SP(=S)([S-])[n+]1ccccc1)[n+]2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | piridin-1-io-1-il-[piridin-1-io-1-il(sulfido)fosfinotioil]sulfanil-sulfanilideno-sulfido-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 380.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.8923 |