Learn More
Metilsulfato de pentapiperio, LoGiCal
Código de producto. 30459683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459683 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459683 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3203.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentapiperium Metilsulfate
CAS 7681-80-3
Nombres de analitos o componentes Pentapiperium Metilsulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H30 N O2 . C H3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperidinium, 1,1-dimethyl-4-[(3-methyl-1-oxo-2-phenylpentyl)oxy]-, methyl sulfate (1:1), 4-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium methyl sulfate 3-methyl-2-phenylvalerate (6CI,7CI), Piperidinium, 1,1-dimethyl-4-[(3-methyl-1-oxo-2-phenylpentyl)oxy]-, methyl sulfate (9CI), Piperidinium, 4-hydroxy-1,1-dimethyl-, methyl sulfate (salt), 3-methyl-2-phenylvalerate (8CI), 1-Methyl-4-piperidyl 3-methyl-2-phenylvalerate compound with dimethyl sulfate (1:1), 4-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium methylsulfate dl-3-methyl-2-phenylvalerate, AY-5810, Crylene, Hycholin, Pentapiperide methylsulfate, Pentapiperium methylsulfate, Pentapiperium metilsulfate, Perium, Quilene
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30NO2.CH4O4S/c1-5-15(2)18(16-9-7-6-8-10-16)19(21)22-17-11-13-20(3,4)14-12-17;1-5-6(2,3)4/h6-10,15,17-18H,5,11-14H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(C)C(C(=O)OC1CC[N+](C)(C)CC1)c2ccccc2.COS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC (1,1-dimetilpiperidin-1-io-4-il) 3-metil-2-fenilpentanoato; sulfato de metilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 415.54
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.2029 g/mol