Learn More
Cloruro de pentanoil-d9, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Valeryl-d9 Chloride |
| CAS | 148587-09-1 |
| Fórmula molecular | C5 D9 Cl O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Pentanoyl-d9 chloride (9 CI), Valeryl-d9 Chloride, Pentanoyl Chloride-D9, Pentanoic acid chloride-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 129.6328 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0907 g/mol |
| Show More |