Learn More
Pentanol, mezcla de isómeros, 99 % (suma de isómeros), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408445
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
5000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408445 500 mL 500 ml
15418445 1000 mL 1000 ml
15498435 5000 mL 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15408445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33391.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 94624-12-1 | C5H12O | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94624-12-1
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00081734
Clave InChI AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
Nombre IUPAC Pentano-1-ol
SMILES CCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentanol
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.815
Punto de ebullición 128°C to 137°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.4102
Cantidad 500 mL
Número UN UN1987
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%