Learn More
Ácido pentanoico (ácido valérico), Mikromol™
Código de producto. 17902876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17902876 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17902876 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0751.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido pentanoico (ácido valérico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valeric Acid
CAS 109-52-4
Nombres de analitos o componentes Valeric Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pentanoic Acid, Valproic Acid Imp. A (EP), Valeric Acid, Valproic Acid Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido pentanoico
Peso molecular (g/mol) 102.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 102,0681 g/mol