Learn More
Ácido pentanoico-5,5,5-d3, TRC
Código de producto. 30422644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422644 50 mg
30421322 100 mg
30421262 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30422644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27436050MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83741-76-8
Fórmula molecular C5 D3 H7 O2
Peso molecular (g/mol) 105.15
Sinónimo Pentanoic-5,5,5-d3 acid (9CI), δ-Trideuteropentanoic acid, Pentanoic acid-5,5,5-d3, Valeric acid-d3, Valeric-δ,δ,δ-d3 acid, Pentanoic-5,5,5-D3 acid
Nombre IUPAC Ácido 5,5,5-trideuteriopentanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentanoic-5,5,5-d3 Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.087