Learn More
Ácido pentanoico-5,5,5-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentanoic-5,5,5-d3 Acid |
| CAS | 83741-76-8 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H7 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Pentanoic-5,5,5-d3 acid (9 CI), delta;-Trideuteropentanoic acid, Pentanoic acid-5,5,5-d3, Valeric acid-d3, Valeric-delta;,delta;,delta;-d3 acid, Pentanoic-5,5,5-D3 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5,5,5-trideuteriopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 105.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.087 g/mol |
| Mostrar más |