Learn More
Ácido pentanoico-3,3-d2, TRC
Código de producto. 30456315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456315 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09142150MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentanoic-3,3-D2 Acid
CAS 83741-74-6
Fórmula molecular C5 D2 H8 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Pentanoic-3,3-d2 acid (9CI','ACI), β-Dideuteropentanoic acid, Pentanoic acid-3,3-d2, Valeric acid-d2, Valeric-β,β-d2 acid, Pentanoic-3,3-D2 acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i3D2
SMILES [2H]C([2H])(CC)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3,3-dideuteriopentanoico
Peso molecular (g/mol) 104.144
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.081