Learn More
Ácido pentanoico-3,3-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentanoic-3,3-D2 Acid |
| CAS | 83741-74-6 |
| Fórmula molecular | C5 D2 H8 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Pentanoic-3,3-d2 acid (9 CI, ACI), β-Dideuteropentanoic acid, Pentanoic acid-3,3-d2, Valeric acid-d2, Valeric-β,β-d2 acid, Pentanoic-3,3-D2 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CC)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3-dideuteriopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 104.144 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.081 g/mol |
| Mostrar más |