Learn More
Ácido pentanoico-2,2-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentanoic-2,2-d2 Acid |
| CAS | 64118-37-2 |
| Fórmula molecular | C5 2H2 H8 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pentanoic-2,2-d2 acid (9CI), α-Dideuteropentanoic acid, Pentanoic acid-2,2-d2, Valeric acid-d2, Valeric-α,α-d2 acid, Pentanoic-2,2-D2 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuteriopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 104.144 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.081 |