Learn More
Ácido pentanoico-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentanoic-2,2-d2 Acid |
| CAS | 64118-37-2 |
| Fórmula molecular | C5 2H2 H8 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuteriopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 104.144 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.081 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |