Learn More
Ácido pentanoico-2,2,3,3-d4, TRC
Código de producto. 30457297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457297 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30457297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV91417110MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentanoic-2,2,3,3-d4 Acid
CAS 1219804-71-3
Fórmula molecular C5 D4 H6 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pentanoic-2,2,3,3-d4 acid, Pentanoic acid-2,2,3,3-d4, Valeric acid-d4, Valeric-α,α,β,β-d4 acid, Pentanoic-2,2,3,3-D4 acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])(CC)C([2H])([2H])C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,2,3,3-tetradeuteriopentanoico
Peso molecular (g/mol) 106.156
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.093