Learn More
Pentanonitrilo (valeronitrilo), Mikromol™
Código de producto. 30051542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051542 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051542 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0751.08
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pentanonitrilo (valeronitrilo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentanenitrile (Valeronitrile)
CAS 110-59-8
Nombres de analitos o componentes Pentanenitrile (Valeronitrile)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H9 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pentanenitrile, Valproic Acid Imp. H (EP), Valeronitrile, Valproic Acid Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
SMILES CCCCC#N
Nombre IUPAC pentanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 83.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.0735 g/mol