Learn More
Pentanonitrilo-d9, TRC
Código de producto. 30453591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453591 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30453591 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0914912.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentanenitrile-d9
CAS 1030939-70-8
Fórmula molecular C5 D9 N
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Pentanenitrile-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9 (ACI), Perdeuterated-1-cyanobutane
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 92.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.13