Learn More
Pentanonitrilo-d9, CDN
Código de producto. 30321332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321332 0.25 g 0.25 g
30319391 0.1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321332 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND56490.25G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentanenitrile-d9
CAS 1030939-70-8
Fórmula molecular C5 D9 N
Cantidad 0.25 g
Sinónimo Pentanenitrile-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9 (ACI), Perdeuterated-1-cyanobutane
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C#N
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 92.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 92,13 g/mol
Porcentaje de pureza 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química