Learn More
Pentanohidrazida, TRC
Código de producto. 30428705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428705 10 mg 10 miligramos
30416999 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27404810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentanehydrazide
CAS 38291-82-6
Fórmula molecular C5 H12 N2 O
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O/c1-2-3-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
SMILES CCCCC(=O)NN
Nombre IUPAC pentanohidrazida
Peso molecular (g/mol) 116.162
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.095