Learn More
Pentanohidrazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentanehydrazide |
| CAS | 38291-82-6 |
| Fórmula molecular | C5 H12 N2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O/c1-2-3-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCCCC(=O)NN |
| Nombre IUPAC | pentanohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 116.162 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.095 |