Learn More
Pentanohidrazida, TRC
Código de producto. 30415409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415409 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30415409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP274048100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentanehydrazide
CAS 38291-82-6
Fórmula molecular C5 H12 N2 O
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O/c1-2-3-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
SMILES CCCCC(=O)NN
Nombre IUPAC pentanohidrazida
Peso molecular (g/mol) 116.162
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.095