Learn More
Ácido pentanodioico-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentanedioic-d6 Acid |
| CAS | 154184-99-3 |
| Fórmula molecular | C5 D6 H2 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Pentanedioic-d6 acid (9CI, ACI), Pentanedioic-2,2,3,3,4,4-d6 acid, Glutaric-2,2,3,3,4,4-d6 acid, Glutaric-d6 acid, Glutaric acid-d6, Pentanedioic acid D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4-hexadeuteriopentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 138.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0799 |