Learn More
Ácido pentanodioico-3,3-d2, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pentanedioic-3,3-D2 Acid |
| CAS | 43087-19-0 |
| Fórmula molecular | C5 D2 H6 O4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Pentanedioic-3,3-d2 acid (9 CI, ACI), Glutaric-3,3-d2 acid, Pentanedioic acid-3,3-d2, Glutaric acid-3,3-d2, Glutaric-d2 acid, Glutaric acid-d2, Pentanedioic-3,3-D2 acid, Pentanedioic-d2 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CC(=O)O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3-dideuteriopentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 134.127 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.055 g/mol |
| Show More |