Learn More
pentano-2,3-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | pentane-2,3-diol |
| CAS | 42027-23-6 |
| Fórmula molecular | C5 H12 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O2/c1-3-5(7)4(2)6/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(O)C(C)O |
| Nombre IUPAC | pentano-2,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 104.148 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.084 |