Learn More
clorhidrato de pentan-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | pentan-2-amine hydrochloride |
| CAS | 76716-21-7 |
| Fórmula molecular | C5H13N.HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Pentanamine, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Pentanamine, hydrochloride (9CI), Butylamine, 1-methyl-, hydrochloride (6CI), 2-Pentylamine hydrochloride, 2-Pentanamine hydrochloride, (±)-1-Methylbutylamine hydrochloride, 2-Aminopentane hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13N.ClH/c1-3-4-5(2)6;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCC(C)N |
| Nombre IUPAC | pentan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 123.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0815 |