Learn More
Pentan-1-ol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10558440 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10558440 2.5 L 2.50 LT
10040290 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10558440 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/1040/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Pentano-1-ol, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-41-0
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
Clave InChI AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
Nombre IUPAC Pentano-1-ol
SMILES CCCCCO
Especificaciones
Punto de fusión -78°C
Color Incolora
pH 7
Punto de ebullición 137°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 3
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pentanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.