Descripción
Pentano-1-ol, extrapuro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -78°C |
| Color | Incolora |
| pH | 7 |
| Punto de ebullición | 137°C |
| Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
| Cantidad | 500 mL |
| Densidad del vapor | 3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.15g/mol |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Pentanol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.