Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de pentamidina isetionato , 97 %
Código de producto. 15891022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15891022 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15891022 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461860010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    148.65€ / 1 g
    Ahorro 25.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentamidine isethionate salt
CAS 140-64-7
Punto de fusión 188°C to 194°C
Punto de ebullición 539.4°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C19H24N4O2·2C2H6O4S
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether,acetone,chloroform
Clave InChI YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 592.68
PubChem CID 8813
ChEBI CHEBI:7977
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.68
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentamidine isethionate salt, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentamidine isethionate salt