Learn More
Pentamidine isethionate, MedChemExpress
Código de producto. 16484387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484387 50 mg 50 miligramos
16478356 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16484387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0537B
MedChemExpress Pentamidine isethionate (MP-601205 isethionate) is an antimicrobial agent and interferes with DNA biosynthetics.
Pentamidine isethionate inhibits parasite Leishmania infantum with an IC50 of 2.5 μM. Pentamidine isethionate is a potent and selective protein tyrosine phosphatases (PTPases) and phosphatase of regenerating liver (PRL) inhibitor. Pentamidine isethionate has the potential for Gambian trypanosomiasis, antimony-resistant leishmaniasis, and Pneumocystis carinii pneumonia treatment. Antitumor and antibacterial activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentamidine isethionate
Forma física Solid
CAS 140-64-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H36N4O10S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MP-601205 isethionate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (168.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (168.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(C1=CC=C(OCCCCCOC2=CC=C(C(N)=N)C=C2)C=C1)N.OCCS(=O)(O)=O.OCCS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 592.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.68
Porcentaje de pureza 99.78%