Learn More
Diisetionato de pentamidina, LoGiCal
Código de producto. 30458212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458212 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458212 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0520.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentamidine Diisetionate
CAS 140-64-7
Nombres de analitos o componentes Pentamidine Diisetionate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 N4 O2 . 2 C2 H6 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pentamidine diisetionate, 4,4'-[Pentane-1,5-diylbis(oxy)]dibenzamidine di(2-hydroxyethanesulfonate), Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, compd. with 4,4'-[1,5-pentanediylbis(oxy)]bis[benzenecarboximidamide] (2:1), Benzamidine, 4,4'-(pentamethylenedioxy)di-, diisethionate (6CI), Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, compd. with 4,4'-(pentamethylenedioxy)dibenzamidine (2:1) (8CI), Benzenecarboximidamide, 4,4'-[1,5-pentanediylbis(oxy)]bis-, bis(2-hydroxyethanesulfonate) (9CI), 1,5-Bis(4-amidinophenoxy)pentane diisethionate, 2512RP, 4,4'-Diamidino-α-diphenoxypentane diisethionate, 4,4'-Diamidinodiphenoxypentane di(β-hydroxyethanesulfonate), Aeropent, Banambax, Diamidine, Lomidin, Lomidine, M & B 800, NebuPent, Pentacarinat, Pentam, Pentam 300, Pentamidine diisethionate, Pentamidine isethionate, Pentamidine isetionate, Pneumopent, RP 2512, WR 4931, p,p'-(Pentamethylenedioxy)dibenzamidine bis(β-hydroxyethanesulfonate)
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N4O2.2C2H6O4S/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;2*3-1-2-7(4,5)6/h4-11H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=N)c1ccc(OCCCCCOc2ccc(cc2)C(=N)N)cc1.OCCS(=O)(=O)O.OCCS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 4-[5-(4-carbamimidoilfenoxi)pentoxi]bencenocarboximidamida; ácido 2-hidroxietanosulfónico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 592.68
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.1873 g/mol