Learn More
Pentamidina-d4 2HCl (pentano-1,1,5,5-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentamidine-D4 (pentane-1,1,5,5-D4) Dihydrochloride |
| CAS | 1276197-32-0 |
| Fórmula molecular | C19 D4 H20 N4 O2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 4,4'-[1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diylbis(oxy)]bisbenzenecarboximidamide dihydrochloride, 4,4'-(Pentamethylenedioxy-α,ω-d4)dibenzamidine dihydrochloride, Pentamidine-d4 dihydrochloride, Pentamidine-d4 2 HCl (pentane-1,1,5,5-d4), Pentamidine-D4 (pentane-1,1,5,5-D4) dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H24N4O2.2 ClH/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;;/h4-11 H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*1 H/i12D2,13D2;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(CCCC([2 H])([2 H])Oc1ccc(cc1)C(=N)N)Oc2ccc(cc2)C(=N)N |
| Nombre IUPAC | 4-[5-(4-carbamimidoilfenoxi)-1,1,5,5-tetradeuteriopentoxi]bencenocarboximidamida; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 417.366 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.168 g/mol |
| Mostrar más |