Learn More
Pentametilenebis(bromuro de magnesio), solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17797727 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Código de producto. Cantidad Envase
17797727 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
1 options
Código de producto. 17797727 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 436001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1492.86€
    1012.03€ / paquete de 1
    Ahorro 480.83€
    32% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentamethylenebis(magnesium bromide)
CAS 23708-48-7, 109-99-9
Color Marrón a amarillo o gris
Densidad 0.9990g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C5H10Br2Mg2
Número MDL MFCD00012384
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.999
Sinónimo pentamethylenebis magnesium bromide, bromo 5-bromomagnesio pentyl magnesium, pentane-1,5-di magnesium bromide, pentamethylenebis magnesium bromide solution, pentamethylenebis magnesium bromide 0,5m w/w in thf, pentamethylenebis magnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI OUEGHZYBWJTUAD-UHFFFAOYSA-L
SMILES Br[Mg]CCCCC[Mg]Br
Nombre IUPAC bromo[5-(bromomagnesio)pentyl]magnesium
Peso molecular (g/mol) 278.55
PubChem CID 3637391
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.55
Forma física Solución