Learn More
Diisocianato de pentametileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentamethylene Diisocyanate |
| CAS | 4538-42-5 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,5-Diisocyanatopentane, 1,5-Pentamethylene Diisocyanate, 1,5-Pentane Diisocyanate, 1,5-Pentanediol Diisocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O2/c10-6-8-4-2-1-3-5-9-7-11/h1-5H2 |
| SMILES | O=C=NCCCCCN=C=O |
| Nombre IUPAC | 1,5-diisocianatopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 154.167 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.074 |