Learn More
Dímero de dicarbonilo de pentametilciclopentadienilmolibdeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383708 250 mg 250 miligramos
11373708 1 g 1 g
11363708 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11383708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039303.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 12132-04-6 | C12H16MoO2 | 288.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12132-04-6
Fórmula molecular C12H16MoO2
Peso molecular (g/mol) 288.208
Número MDL MFCD00058846
Clave InChI CIKWUWWMMYQFKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)molybdenum dimer
PubChem CID 131675733
Nombre IUPAC monóxido de carbono;molibdeno;1,2,3,4,5-pentametilciclopenta-1,3-dieno
SMILES CC1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentamethylcyclopentadienylmolybdenum dicarbonyl dimer
Punto de fusión 219°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3466
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.38
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s