Learn More
Tricloruro de pentamiletilciclopentadienilhafnio(IV) + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491660 1 g 1 g
11401670 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11491660 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27010.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 75181-08-7 | C10H20Cl3Hf-9 | 425.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75181-08-7
Fórmula molecular C10H20Cl3Hf-9
Peso molecular (g/mol) 425.11
Número MDL MFCD00070461
Clave InChI DROXWYIBBCYOSR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo pentamethylcyclopentadienylhafnium trichloride, acmc-20ajym, hafnium,trichloro 1,2,3,4,5-h-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
PubChem CID 53471594
Nombre IUPAC carbanida; ciclopenta-1,3-dieno; hafnio; tricloruro
SMILES [CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Hf]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentamethylcyclopentadienylhafnium(IV) trichloride
Punto de fusión 170°C to 172°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.08
Porcentaje de pureza ≥98%