Learn More
Pentakis(dietilamino)niobio(V), 99,9 % (base metálica), mezcla de complejos
Código de producto. 11398398
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398398 500 mg 500 miligramos
11308408 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040445.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Precursor de la película de nitruro
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25169-05-5
Fórmula molecular C20H50N5Nb
Peso molecular (g/mol) 453.56
Número MDL MFCD00798536
Clave InChI LREVKQSBUDTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentakis diethylamino niobium v
PubChem CID 13981844
Nombre IUPAC dietilazanida; niobio(5+)
SMILES CCN(CC)[Nb](N(CC)CC)(N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentakis(diethylamino)niobium(V)
Nombre de nota Mixture of complexes
Punto de ebullición 120°C (0.1 mmHg)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Nb[N(C2H5)2]5
Cantidad 500 mg
Número UN UN3267
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.56
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido