Learn More
Pentafluorotiofenol, TRC
Código de producto. 30136098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136098 50 mg 50 miligramos
30132553 100 mg 100 miligramos
30007694 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27356550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-62-0
Fórmula molecular C6HF5S
Peso molecular (g/mol) 200.12
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorobencenotiol
SMILES Fc1c(F)c(F)c(S)c(F)c1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorothiophenol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6HF5S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9719