Learn More
Pentafluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10254940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10254940 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10636332 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10299393 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10254940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129920010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 771-62-0 | C6HF5S | 200.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-62-0
Fórmula molecular C6HF5S
Peso molecular (g/mol) 200.13
Número MDL MFCD00004828
Clave InChI UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorothiophenol, pentafluorobenzenethiol, benzenethiol, pentafluoro, pentafluorophenyl mercaptan, 2,3,4,5,6-pentafluorothiophenol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-thiol, pentafluorobenzene thiol, pentafluorobenzene-1-thiol, 2,3,4,5,6-pentafluorothiphenol
PubChem CID 13042
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorobencenotiol
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(S)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorothiophenol
Punto de fusión -24°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5000g/mL
Punto de ebullición 143°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6F5SH
Índice de refracción 1.4630 to 1.465
Cantidad 1 mL
Gravedad específica 1.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluorothiophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.