Learn More
Pentafluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pentafluorothiophenol is used as a fluorinated building block
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El pentafluorotiofenol se utiliza como compuesto básico fluorado
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Pentafluorothiophenol |
| Punto de fusión | -24°C |
| Densidad | 1.572 |
| Punto de ebullición | 143°C |
| Temperatura de inflamación | 51°C (123°F) |
| Olor | Stench |
| Índice de refracción | 1.465 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2920 |
| Beilstein | 1876292 |
| Mehr anzeigen |