Learn More
Pentafluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416026 5 g 5 g
11426026 25 g 25 g
11436026 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22323.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 771-62-0 | C6HF5S | 200.13 g/mol
Pentafluorothiophenol is used as a fluorinated building block
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pentafluorotiofenol se utiliza como compuesto básico fluorado
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 771-62-0
Fórmula molecular C6HF5S
Peso molecular (g/mol) 200.13
Número MDL MFCD00004828
Clave InChI UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorothiophenol, pentafluorobenzenethiol, benzenethiol, pentafluoro, pentafluorophenyl mercaptan, 2,3,4,5,6-pentafluorothiophenol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-thiol, pentafluorobenzene thiol, pentafluorobenzene-1-thiol, 2,3,4,5,6-pentafluorothiphenol
PubChem CID 13042
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorobencenotiol
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(S)C(F)=C1F
Specifications
Nombre del producto químico o material Pentafluorothiophenol
Punto de fusión -24°C
Densidad 1.572
Punto de ebullición 143°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.465
Cantidad 5 g
Número UN UN2920
Beilstein 1876292
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.13
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pentafluorothiophenol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluorothiopheno