Learn More
Pentafluoropiridina, TRC
Código de producto. 30421260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421260 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30421260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2735585G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluoropyridine
CAS 700-16-3
Fórmula molecular C5F5N
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5F5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
SMILES Fc1nc(F)c(F)c(F)c1F
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluoropiridina
Peso molecular (g/mol) 169.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.9951