Learn More
Pentafluoropiridina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10295500 5 g Frasco de vidrio 5 g
10774353 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169990050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 700-16-3 | C5F5N | 169.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-16-3
Fórmula molecular C5F5N
Peso molecular (g/mol) 169.05
Número MDL MFCD00006225
Clave InChI XTGOWLIKIQLYRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluoropyridine, perfluoropyridine, pyridine, pentafluoro, pentafluorpyridin, pubchem9299, acmc-1bl6p, 2,3,4,5,6-pentafluoro-pyridine
PubChem CID 69690
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluoropiridina
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluoropyridine
Nombre de nota 99+%
Color Incolora
Densidad 1.5400g/mL
Punto de ebullición 84°C
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5N)F5
Índice de refracción 1.3850 to 1.387
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.05
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluoropyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.