Learn More
Pentafluoropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494197 25 g 25 g
11484197 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19656.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 700-16-3 | C5F5N | 169.054 g/mol
Pentafluoropyridine was used in the preparation of η2-C,C coordinated pentafluoropyridine complex. It was also used in the preparation of polyfluorinated coupling products via Pd(0)-catalyzed cross-coupling reaction with diarylzinc compounds. It was also used as derivatizing reagent in the sensitive GC-MS method for determination of the four endocrine disrupting chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pentafluoropiridina se utilizó en la preparación del complejo coordinado de pentafluoropiridina η2-C,C. También se utilizó en la preparación de productos de acoplamiento polifluorados a través de la reacción de acoplamiento cruzado catalizada por PD(0) con compuestos de diarilzinc. También se utilizó como reactivo derivatizante en el método sensible CC-MS para la determinación de los cuatro productos químicos perturbadores endocrinos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, metales alcalinos y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-16-3
Fórmula molecular C5F5N
Peso molecular (g/mol) 169.054
Número MDL MFCD00006225
Clave InChI XTGOWLIKIQLYRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluoropyridine, perfluoropyridine, pyridine, pentafluoro, pentafluorpyridin, pubchem9299, acmc-1bl6p, 2,3,4,5,6-pentafluoro-pyridine
PubChem CID 69690
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluoropiridina
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluoropyridine
Densidad 1.618
Punto de ebullición 83°C to 85°C
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Índice de refracción 1.3865
Cantidad 25 g
Número UN UN2924
Beilstein 1427064
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.05
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluoropyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluoropyridine