Learn More
Anhídrido pentafluoropropiónico, TRC
Código de producto. 30409551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409551 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30409551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP273570500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoropropionic Anhydride
CAS 356-42-3
Fórmula molecular C6 F10 O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Perfluoropropionic Anhydride, Propanoic acid','2,2,3,3,3-pentafluoro-','1,1'-anhydride (ACI), Propanoic acid','pentafluoro-','anhydride (9CI), Propionic acid','pentafluoro-','anhydride (8CI), 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic anhydride, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropan
Fórmula InChI InChI=1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoilo 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoato
Peso molecular (g/mol) 310.046
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.969