Learn More
Anhídrido pentafluoropropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461798 100 g 100 g
11441798 5 g 5 g
11451798 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14472.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    566.10€
    462.65€ / 100 g
    Ahorro 103.45€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 356-42-3 | C6F10O3 | 310.047 g/mol
Pentafluoropropionic anhydride act as a derivatising agent of amines and alcohols. It is used in the in preparation of halogenated derivatives of phenolic acids, required for determination of some biologically important acids in cerebrospinal fluid, as derivatization reagent in detection of 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline as endogenous amines from non-treated rat brain by GC-multiple ion detection and in simultaneous determination of the major metabolites of dopamine in rat striatum by gas-liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido pentafluoropropiónico actúa como agente de derivación de aminas y alcoholes. Se utiliza en la preparación de derivados halogenados de ácidos fenólicos, necesarios para la determinación de algunos ácidos biológicamente importantes en el líquido cefalorraquídeo, como reactivo de derivatización en la detección de 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina y 1-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina como aminas endógenas de cerebros de rata no tratados mediante la detección de iones de GC múltiple y en la determinación simultánea de los principales metabolitos de dopamina en cuerpo estriado de rata mediante cromatografía gas-líquido.
Solubilidad
Reacciona con agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356-42-3
Fórmula molecular C6F10O3
Peso molecular (g/mol) 310.047
Número MDL MFCD00000429
Clave InChI XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydride
PubChem CID 67742
Nombre IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoilo 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoato
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluoropropionic anhydride
Densidad 1.589
Punto de ebullición 73°C to 74°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 1806446
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.04
Porcentaje de pureza 98%